Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtip
Descripción
Las puntas de pipeta estándar Thermo Scientific™ Labtip están fabricadas con polipropileno 100 % virgen. Las puntas están disponibles en tamaños de 10, 200, 300 y 1000 μl. Disponibles en formato transparente (10 μl y 300 μl), de color amarillo (200 μl) y de color azul (1000 μl), estas puntas para el uso general de laboratorio se utilizan en numerosas aplicaciones de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta Labtip ofrecen:
- Los tamaños que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios: 10, 200, 300 y 1000 μl
- Puntas esenciales sin filtro para uso general en el laboratorio
- Envasado sin esterilizar en gradilla y a granel
Opciones de envasado:
- En gradilla, no estéril; 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/paquete
- A granel; 1000 puntas/bolsa
- A granel; 25 000 puntas/bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Labertip 1000, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | Labtip 1000 |
| Declaraciones de limpieza | ADN, ADNasa, sin ARNasa |
| Características | punta azul |
| Formato | A granel |
| Mostrar más |