Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua clínica AFT LabTower™
Ideal para suministrar sistemas de analizadores clínicos, estos sistemas de 20 o 40 l/h se le entregarán completos, con un depósito integrado de pretratamiento y 100 l.
en la oferta
Especificaciones
Conductividad | 0.1 to 1.0 μS/cm |
---|---|
Bacterial retention | 0.99 |
Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz |
Frecuencia | 50 Hz |
Fondo (métrico) | 580 mm |
Descripción
Ideal para suministrar sistemas de analizadores clínicos, elija la versión de 20 o 40 l de Thermo Scientific™ LabTower AFT y se le entregará completo, con un depósito integrado de pretratamiento y 100 l.
El sistema utiliza las siguientes tecnologías de purificación de agua:
- Pretratamiento por medio de una carcasa de filtro con marca de 10 pulg ("), un filtro de 5Glc y un estabilizador de dureza para la protección de los medios de purificación descendentes
- Módulo de ósmosis inversa, para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, microorganismos, partículas y coloides
- Intercambiador iónico, para la eliminación de las sustancias orgánicas disueltas e iones inorgánicos
- Control digital, para la monitorización automática y el control del sistema de ósmosis inversa
- Depósito de almacenamiento con control del nivel de agua para el mantenimiento completamente automático de las existencias de agua de alta pureza que está protegido de la luz
Este producto no está disponible en todas las regiones
Especificaciones
0.1 to 1.0 μS/cm | |
230 V 50 Hz | |
580 mm | |
1500 mm | |
2 to 6 bar | |
10 to 1 MΩ·cm | |
230 V |
0.99 | |
50 Hz | |
R 3/4 in. | |
66 kg | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
450 mm |