Learn More
Ácido láctico, ACS, solución acuosa al 85,0 a 90,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used most commonly by athletes to describe the intense pain felt during exhaustive exercise. Used to make cultured dairy products, as a food preservative, and to make chemicals. Useful for the creation of highly aligned electrospun poly-L-lactic acid fibers for nerve regeneration applications. Poly(lactic acid) nanocomposites with various organoclays shows useful application for gas permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lactic acid |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Punto de fusión | de 18 °C |
| Punto de ebullición | 122 °C (15 mm) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 85.0 to 90.0% |
| Beilstein | 1209341 |
| Índice Merck | 14,5336 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.08 |
| Grado | ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Lactic acid