missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Laemmli Buffer Reducing, 4X Solution

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

Marca:  Melford L18200-25.0

Código de producto. 30018372

  • 67.90€ / 25 ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

4X Formulation:

SDS: 8.0%

Glycerol: 40.0%

β-mercaptoethanol: 8.0%

Bromophenol Blue: 0.02%

Tris-HCl: 250 mM

Especificaciones

Especificaciones

7732-18-5
25 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado