Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestras SDS Laemmli, sin reducción, x4
Código de producto. 15415809
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15415809
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63615.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Laemmli SDS sample buffer is used for protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system, The SDS detergent denatures the proteins and subunits and gives each an overall negative charge so that each will separate based on size. The bromophenol blue serves as a dye front that runs ahead of the proteins and also serves to make it easier to see the sample during loading.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se compone de varios compuestos, incluidos 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glicerol, 9 % β-mercaptoetanol, 0,03 % azul de bromofenol
  • El compuesto SDS presente en el tampón de muestras Laemmli SDS se une de forma no covalente a las proteínas.SDS se carga negativamente y puede enmascarar la carga intrínseca de la proteína que une
Aplicación
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza para desnaturalizar proteínas y para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema SDS-PAGE
  • Este tampón de muestra se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel en marcha
  • También se utiliza para el análisis de gel de proteínas de poliacrilamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 4X
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Cantidad 50 mL