Learn More
Corning™ Micropipetas multicanal Lambda™ EliteTouch™ 12, esterilizables en autoclave
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7159204 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5-50 μl
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16339921
Marca: Corning™ 6061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las 12 pipetas multicanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud.
Las pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Desde ±10,0 hasta ±2,0
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Grip Type Ergonómico
Número de canales 12
Línea de productos Lambda EliteTouch
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio, 3 pulsadores de color
Incrementos 0,02 μl
Precisión ≤8,0 a ≤1,2
Cantidad 1
Garantía 3 años