Learn More
Corning™ Pipeteadores monocanal Lambda™ EliteTouch™, esterilizables en autoclave
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7159202 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5-50 μl
De 0,1 to 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16329911
Marca: Corning™ 6050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud.
Las pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Desde ± 40,0 hasta ± 1,5
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de agarre Ergonómico
Número de canales 1
Línea de productos Lambda EliteTouch
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,1 to 2 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio, 3 botones pulsadores de color
Incrementos 0,002 μl
Precisión Desde ≤12,0 hasta ≤0,7
Cantidad 1
Garantía 3 años