missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lamin B1 Monoclonal Antibody (C4), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 481.00€
Especificaciones
| Antígeno | Lamin B1 |
|---|---|
| Clon | C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17979022
![]() |
Invitrogen™
MA550963 |
200 μL |
481.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17920573
|
Invitrogen™
MA550964 |
20 μL |
185.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Laminins, a family of extracellular matrix glycoproteins, are the major noncollagenous constituent of basement membranes. They have been implicated in a wide variety of biological processes including cell adhesion, differentiation, migration, signaling, neurite outgrowth and metastasis. Laminins are composed of 3 non identical chains: laminin alpha, beta and gamma (formerly A, B1, and B2, respectively) and they form a cruciform structure consisting of 3 short arms, each formed by a different chain, and a long arm composed of all 3 chains. Defects in the LMNB1 gene can cause Leukodystrophy, demyelinating, autosomal dominant, adult-onset (ADLD).Especificaciones
| Lamin B1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4 | |
| 0710005A05Rik; ADLD; C-flanking peptide of NPY; CPON; fc06g01; I79_003938; lamin B1; lamin B1 L homeolog; lamin B1 protein; lamin-b; lamin-B1; Lamin-L(I); LMN; LMN2; LMNB; LMNB1; lmnb1 protein; lmnb1.L; MGC111419; Neuropeptide tyrosine; Neuropeptide Y; NPY; NPY02; prepro-neuropeptide Y; pro-neuropeptide Y; PYY4; RATNPY; RATNPY02; unnamed protein product; wu:fc06g01; XELAEV_18007951mg | |
| Lmnb1 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G | |
| Lmnb1 |
| C4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rabbit | |
| P20700 | |
| 100346094, 4001 | |
| Recombinant Human LMNB1 protein, Ser52-Gly233 (Accession #P20700). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto