Learn More
Laminarina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La laminarina es un glucano de almacenamiento y ahora se utiliza para estudiar su interacción con laminarinasa como su sustrato.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (ligeramente caliente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La laminarina es un glucano de almacenamiento y ahora se utiliza para estudiar su interacción con laminarinasa como su sustrato.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (ligeramente caliente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Laminarin |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 14,5350 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water. |
Rotación óptica | −45° (c=2 in Water) |
Forma física | Polvo |