Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.5 1 Explosive Substances Transport Signs
Marca: Brady™ 223555
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ADR 1.5-100*100-B7541 | |
Poliéster laminado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
1,5 1 |
Satinado | |
1 unidad | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamante | |
Negro sobre Naranja |