Learn More
Brady™ Señales de transporte de sustancias oxidantes ADR 5.1 de poliéster laminado
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ADR 5.1RL-100*100-B7541 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 100,00 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |