Learn More
Brady™ Laminated Polyester Fire Safety Signs: Fire Blanket Pictogram
3.50€ - 4.90€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11700574
|
Brady™
250529 |
148 l x 148 mmH |
3.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10204604
|
Brady™
250530 |
200 l x 200 mmH |
4.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10783985
|
Brady™
250528 |
100 l x 100 mmH |
3.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||