Learn More
Brady™ Adhesivos de líquidos inflamables de poliéster laminado
Marca:  Brady™ 257504
4.18 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10142024
  • 4.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
Poliéster laminado
100 mm
100 mm
Romboide
Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas
ADR 3A-100*100-B7541
Poliéster
Acrílico permanente
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
0,024 mm
De -40 °C a 110 °C
Líquidos inflamables 3
Negro sobre rojo