Learn More
Brady™ Etiquetas con símbolos GHS de poliéster laminado
Ayude a garantizar la seguridad en el trabajo y a maximizar la productividad con estas etiquetas de advertencia de GHS. Están disponibles en una gran variedad de tamaños, con y sin texto. Las imágenes estandarizadas reducen el riesgo de malentendidos.
Marca: Brady™ 814038
Detalles adicionales : Peso : 0.15800kg
Descripción
- Etiquetas autoadhesivas en forma de rombo
- Preimpresas con símbolos de peligro GHS
- Poliéster laminado, acabado brillante negro y rojo sobre blanco
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE | |
Poliéster | |
Etiquetas individuales en un rollo | |
Poliéster laminado | |
50 mm | |
50 mm | |
Diamond | |
Signo de símbolo de GHS |
Satinado | |
250/Paq. | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Peligro respiratorio | |
Negro sobre Blanco |