Learn More
Brady™ Etiquetas con símbolos GHS de poliéster laminado
Ayude a garantizar la seguridad en el trabajo y a maximizar la productividad con estas etiquetas de advertencia de GHS. Están disponibles en una gran variedad de tamaños, con y sin texto. Las imágenes estandarizadas reducen el riesgo de malentendidos.
Marca:  Brady™ 811716
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15694217
  • 149.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Etiquetas autoadhesivas en forma de rombo
  • Preimpresas con símbolos de peligro GHS
  • Poliéster laminado, acabado brillante negro y rojo sobre blanco
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Poliéster
Rollo continuo con 250 símbolos (no etiquetas) por rollo
Poliéster laminado
50 mm
50 mm
Diamond
Signo de símbolo de GHS
Satinado
250/Paq.
Base acrílica permanente, sensible a la presión, Pressure-sensitive
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
0,024 mm
De -40 °C a 110 °C
Corrosivo
Negro sobre Blanco