Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire hose reel
Señal conforme a ISO 7010.
3.75€ - 14.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15624367
|
Brady™
817037 |
100 mm | 100 mm |
4.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15634367
|
Brady™
817038 |
148 mm | 148 mm |
3.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15644367
|
Brady™
817040 |
250 mm | 250 mm |
7.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15654367
|
Brady™
817042 |
315 mm | 315 mm |
12.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15664367
|
Brady™
817043 |
400 mm | 400 mm |
14.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Satinado | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |