Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Señal conforme a ISO 7010.
4.00€ - 372.00€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 0,099 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15654707
|
Brady™
827649 |
50 mm | 43 mm | 7/Paq. |
6.05€
paquete de 7 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15548471
|
Brady™
827651 |
100 mm | 87 mm | 3/Paq. |
9.45€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15342759
|
Brady™
827650 |
100 mm | 87 mm | 250/Paq. |
372.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15367667
|
Brady™
827652 |
200 mm | 173 mm | 1 unidad |
4.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15664707
|
Brady™
827653 |
315 mm | 273 mm | 1 unidad |
6.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Poliéster | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |