Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 3/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 87 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |