Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear a mask
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 820209
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |
Satinado | |
1 unidad | |
200 mm | |
0,099 mm | |
Redondo | |
Blanco sobre azul |