Learn More
Brady™ Cinta antideslizante montada de poliéster laminado
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
62.40€ - 362.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 59.1 ft.
Longitud (métrico) 18 m
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11791655
Ver documentos
Brady™
078194
18 m x 300 mm Negro
362.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11751655
Ver documentos
Brady™
078189
18 m x 25 mm Negro
62.40€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11781655
Ver documentos
Brady™
078193
18 m x 150 mm Negro
189.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11711665
Ver documentos
Brady™
078198
18 m x 50 mm Rojo
90.35€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11771655
Ver documentos
Brady™
078191
18 m x 100 mm Negro
119.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11721665
Ver documentos
Brady™
078199
18 m x 100 mm Rojo
121.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico permanente
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
18 m
-40°F to +158°F
0,162 mm
Poliéster
59.1 ft.
1 rollo
De -40 °C a +70 °C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : De uno a dos años