Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radioactive Warning Sign
4.10€ - 9.05€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Descripción | Poliéster laminado |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10254894
|
Brady™
250213 |
100 mm | N/A | ||||||
10586464
|
Brady™
250214 |
200 mm |
4.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores | |
Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes | |
Negro sobre amarillo |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
Triangular | |
Señal de advertencia de radioactividad |