Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Señales y rótulos
- Señales de peligro físico
- Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Brady™ Señal de transporte de poliéster laminado
Código de producto. 11750244| Código de producto. | Altura (métrico) | Color | Texto mostrado | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11750244 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 250/rollo | 1 rollo |
| 10725505 | 100 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 10254844 | 200 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11754884 | 297 mm | Negro sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11740953 | 297 mm | Negro sobre rojo y amarillo | Peróxido orgánico 5.2 | 1 unidad | cada uno |
| 10090284 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10102414 | 100 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10224894 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11780993 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11731003 | 100 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 250/rollo | 1 rollo |
| 10162454 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 10305964 | 200 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 10575884 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias tóxicas y nocivas 6.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11790993 | 200 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 11734894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Diversos artículos y sustancias peligrosas 9 | 1 unidad | cada uno |
| 11724894 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancia corrosiva 8 | 1 unidad | cada uno |
| 11711003 | 297 mm | Negro sobre blanco | Sustancias peligrosas para el medio ambiente | 1 unidad | cada uno |
| 10204514 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10420884 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 10402034 | 200 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 1 unidad | cada uno |
| 10401844 | 100 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 3/paq. | cada uno |
| 10225053 | 50 mm | Negro sobre amarillo | Advertencia de sustancias tóxicas | 7/paq. | cada uno |
| 11704894 | 297 mm | Negro sobre amarillo | Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 5.1 | 1 unidad | cada uno |
| 11700234 | 100 mm | Transparente | Sustancia peligrosa 9 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11790224 | 100 mm | Transparente | Sustancia corrosiva 8 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11780224 | 100 mm | Transparente | Sustancia oxidante 6 | 250/rollo | 1 rollo |
| 11770224 | 100 mm | Transparente | Sustancia tóxica 6 | 250/rollo | 1 ROLL |
| 11700214 | 100 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11720214 | 297 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
| 11710214 | 200 mm | Blanco sobre verde | Gas no inflamable ni tóxico 2 | 1 unidad | cada uno |
Código de producto. 11750244
Marca: Brady™ 223601
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/rollo |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Gas no inflamable ni tóxico 2 |
| Tipo de producto | Señal de transporte |
| Color | Blanco sobre verde |
| Mostrar más Mostrar menos |