Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels
Durable laminated polyester warning safety labels for marking pipes and safety signs. Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels are affixable with a permanent acrylic adhesive.
84.20€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Descripción | Poliéster laminado |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12300160
|
Brady™
829422 |
ISO 7010 | Advertencia de materiales inflamables | 20 mm |
84.20€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11808030
|
Brady™
826610 |
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS | Señales de advertencia | 25 mm |
84.20€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Laminated polyester.
- Black on yellow for high visibility.
- Permanent acrylic adhesive.
Especificaciones
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
22 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales | |
Negro sobre amarillo |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
Triangular | |
Etiquetas de seguridad de advertencia |