Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Advertencia de peligro de tropiezo
Advertencia de riesgo de deslizamiento
Advertencia de vehículos industriales
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance |
| Alternate Part Number | PIC 325-TRI 100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipe markers and safety signs |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0.024 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |