Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. 10715695
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Advertencia de peligro de tropiezo
Advertencia de riesgo de deslizamiento
Advertencia de vehículos industriales
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10715695
Marca: Brady™ 250224
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Alternate Part Number PIC 308-TRI 050-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 50 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tipo de producto Señal de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo