Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Advertencia de peligro de tropiezo
Advertencia de riesgo de deslizamiento
Advertencia de vehículos industriales
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS |
| Alternate Part Number | IC 308-TRI 315-B7541 |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Mostrar más |