Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
50 mm | |
50 mm | |
Triangular | |
Señal de advertencia |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Advertencia de materiales inflamables | |
Negro sobre amarillo |