Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin A Chain (2091-2108)
For cellular and molecular biology applications
101.00€ - 162.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 2016.30 |
Tipo de producto | Laminin A Chain (2091-2108) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457009
|
Thermo Scientific Chemicals
J65640.!D |
0.5 mg |
101.00€
0.50 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15467009
|
Thermo Scientific Chemicals
J65640.M^ |
1 mg |
162.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Supports neurite outgrowth and stimulates neuronal-like process formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
Laminin A Chain (2091-2108) | |
Cys-Ser-Arg-Ala-Arg-Lys-Gln-Ala-Ala-Ser-Ile-Lys-Val-Ala-Val-Ser-Ala-Asp-Arg |
-30°C to -10°C | |
2016.30 | |
RUO - research use only |
RUO – Research Use Only