Learn More
LaMotte™ Tiras reactivas de factor único y multifactor para Insta-Test™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13423717 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Especificaciones de parámetros:
Dióxido de cloro
Ácido peracético
Cantidad:
50 tiras/vial
temp:
0-10-20-40-60-85-160 ppm
De 0 a 500 ppm
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
cada uno
Código de producto. 13423717
Marca: LaMotte™ PA529558
Para pruebas de calidad del agua
  • No se precisan reactivos ni kits de campo para la mayoría de las tiras
  • Las almohadillas tratadas químicamente en tiras de plástico producen un cambio de color
  • Los viales Pop-Top tienen un revestimiento de desecante moldeado y un tapón a presión con bisagras para proteger de la humedad
  • Tiempo de desarrollo mínimo, de tan solo 10 segundos
Tiras reactivas para análisis de agua: aguas residuales, agua de refrigeración y de cocción industrial, agua potable, lavandería y saneamiento †
†Las tiras se han evaluado para su uso en estas aplicaciones. El uso en otras aplicaciones está sujeto a posibles interferencias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Water quality testing
Especificaciones de parámetros Ácido peracético
Cantidad 50 tiras/vial
temp 0-10-20-40-60-85-160 ppm
Requisitos de almacenamiento Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight
Tipo Tira reactiva de factor único