missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LAMP-1/CD107a |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 50000000 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1 |
| Símbolos de los genes | LAMP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?