Learn More
LAMP1 Monoclonal Antibody (OTI10E1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17566294
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17566294 30 μL 30 microlitros
17546294 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17566294
Marca: Origene Technologies TA811975S
Mouse Monoclonal Antibody
LAMP1 Monoclonal antibody specifically detects LAMP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno LAMP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LAMP1
N.º de referencia del gen P11279
Alias de gen 120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; AI196048; CD107 antigen-like family member A; CD107a; I79_011073; Lamp I; LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120; LGP-120; LGPA; LGP-A; lysosomal associated membrane protein 1; Lysosomal associated membrane protein 1 (120 kDa); lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal-associated membrane protein 1; lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 29-382 of human LAMP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1