Learn More
3M™ Cinta de marcado de carriles y seguridad 471
Código de producto. p-7241263
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 rollos
Código de producto. Color unitSize
17701699 Blanco 12 rollos
17781679 Rojo 12 rollos
17741689 Amarillo 12 rollos
17711689 Verde 12 rollos
17791679 Azul 12 rollos
17701689 Negro 12 rollos
6 options
Código de producto. 17701699
Marca: 3M™ 7100260598
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La resistencia, la adaptabilidad, la adhesión instantánea y la eliminación limpia a largo plazo hacen de esta cinta una opción ideal para todas las aplicaciones de marcado de seguridad y pisos, excepto para las más pesadas. Muy utilizada para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, enmascaramiento de pintura, molduras decorativas y empalmes, esta cinta viene tiene un envase individual y práctico.
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, gran fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Eliminación limpia de muchas superficies para ayudar a reducir los costes de limpieza y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,14 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Blanco
Material Vinilo