Learn More
Cloruro de lantano heptahidrato, para AAS, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Punto de fusión | 91°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.38g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |