Learn More
Cloruro de lantano, heptahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Cl3La.7H2O, número CAS-10025-84-0, 100 g, blanco, 371,38 g/mol, 91 °C, 149756, jarra de plástico para polvo, sólido
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 91°C |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.38g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lanthanum chloride heptahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Cloruro de lantano, heptahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido