Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Envase:
Ampolla
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride Concentrate |
Cantidad | 1 Ea. |
Fórmula molecular | ClNa |
Fórmula lineal | NaCl |
Número MDL | MFCD00003477 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Clave InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Nombre IUPAC | sodio;cloruro |