Learn More
Nitrato de lantano hexahidrato, Extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Punto de ebullición | 126°C |
Punto de fusión | 40°C |
Color | Blanco |
pH | 3 to 4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.01g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.