Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis de ensayos celulares LanthaScreen™
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
Marca: Thermo Scientific™ PV5598
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
Especificaciones
Cell Lysis Buffer | |
Tampón de lisis | |
100 ml | |
Farmacia y biofarmacia, identificación y validación de dianas y secuencias, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de cinasas, análisis de vías de cinasas, biología de vías, ensayos de análisis de vías celulares, otros productos de ensayo de vías celulares | |
El tampón de lisis del ensayo celular LanthaScreen™ se envía y almacena a 4 °C. | |
20 mM Tris HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 500 mM NaF, 5 mM EDTA y 1 % NP-40 | |
LanthaScreen™ |
100 ml, 100 mL | |
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 100mL, Liquid, Store at 4°C, Cell Lysis Buffer, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation | |
20 mM Tris HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 500 mM NaF, 5 mM EDTA y 1 % NP-40 | |
Líquido | |
Tampón de lisis celular | |
Hielo húmedo |