Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer (6X)
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
291.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de lisis |
---|---|
Contenido y almacenamiento | El tampón de lisis celular LanthaScreen™ 6X se envía y se almacena a 4 °C. |
Línea de productos | LanthaScreen™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10131380
|
Invitrogen™
A12891 |
6 ml |
291.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
Especificaciones
Tampón de lisis | |
El tampón de lisis celular LanthaScreen™ 6X se envía y se almacena a 4 °C. | |
LanthaScreen™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.