Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
1128.00€ - 10110.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013954
|
Thermo Scientific™
PV5692 |
25μg |
1128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10003624
|
Thermo Scientific™
PV5696 |
1 mg |
10110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate. For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.