Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-anti-GST Antibody
LanthaScreen™ terbium-labeled anti-GST Goat antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST.
830.00€ - 11500.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10287024
|
Invitrogen™
PV3550 |
25 μg |
830.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10696255
|
Invitrogen™
PV3551 |
1 mg |
11500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
LanthaScreen™ terbium-labeled anti-GST Goat antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity.
Especificaciones
Primary |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.