Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo.
Marca: Invitrogen™ PV3767
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
- Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
- Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
- En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
- El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
- Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
Especificaciones
Store in freezer (-5°C to -30°C). | |
Ratón | |
Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) |
1 mg | |
Dry Ice | |
LanthaScreen™ |