Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Código de producto. p-7181446
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10359194
Marca: Invitrogen™ PV3774
Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de cabra o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
  • Este anticuerpo etiquetado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de conejo
  • Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo al evaluar varios anticuerpos primarios de conejo
  • También para su uso cuando no es posible etiquetar directamente el terbio como anticuerpo primario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody, 25μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Rabbit Species Reactivity, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in –20°C, Used for Pharma and Biophar
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Método de detección Fluorescente
Excitación/emisión 340/490, 520
Cantidad 25 μg
Reactividad Rabbit
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Formato Mediciones
Formulación Liquid
Para utilizar con (aplicación) Pharma and biopharma, secondary detection, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, biochemical kinase assays, secondary detection
Tipo de producto LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Antibody