Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Descripción
- Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
- Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
- Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
- En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
- El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
- Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Rabbit Species Reactivity, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Pharma and Biopharm |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (-5°C to -30°C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Cantidad | 25 μg |
| Reactividad | Conejo |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Isotipo diana | IgG |
| Conjugado | Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) |
| Formato | Liquid |
| Formulación | Liquid |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?