Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-p-c-jun (pSer73) Antibody
For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
4200.00€ - 20450.00€
Especificaciones
Conjugado | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
---|---|
Excitación/emisión | 340/490, 520 |
Línea de productos | LanthaScreen™ |
Reactividad | Human |
Presentación de datos | End Point |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10073854
|
Thermo Scientific™
PV4449 |
25 μg |
4200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10155164
|
Thermo Scientific™
PV4450 |
1 mg |
20450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- A part of the activating protein-1 (AP-1) transcription factor, c-Jun is phosphorylated at Ser73 by members of the JNK family
- For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Especificaciones
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
LanthaScreen™ | |
End Point | |
Ser/Thr Kinases |
340/490, 520 | |
Human | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.