Learn More
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-p4E-BP1 (pThr46) Antibody Kit
3920.00€ - 18840.00€
Especificaciones
Antígeno Serine/threonine kinase
Concentración 0.52mg/mL
Aplicaciones Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assays, Kinase Assay
Conjugado Tb (Terbium)/GFP (EmGFP)
Estado normativo RUO, RUO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10053143
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4757
25 μg
3920.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
10793484
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4758
1 mg
18840.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
A part of the PI3K/AKT Pathway, 4E-BP1 (EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1) is a cytosolic protein that is phosphorylated at Thr46 by mTORC1 upon stimulation of the pathway.
For use in combination with the GFP-4E-BP1 physiological protein substrate (PV4759) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications. An optimized mTor assay buffer (PV4794) is also available.
Especificaciones
Especificaciones
Serine/threonine kinase
Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assays, Kinase Assay
RUO, RUO
Primary
150kDa
0.52mg/mL
Tb (Terbium)/GFP (EmGFP)
Target and Lead Identification and Validation
Terbium-labeled anti-4E-BP1 [pThr46] antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
1 Kit(s)
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.