Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Kit
The LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Assay Kit provides a sensitive and robust method for high-throughput screening (HTS) of ligands for glucocorticoid receptor (GR).
Marca: Thermo Scientific™ A15901
Descripción
The LanthaScreen™ TR-FRET Glucocorticoid Receptor Competitive Binding Assay Kit provides a sensitive and robust method for high-throughput screening (HTS) of ligands for glucocorticoid receptor (GR). The kit uses a human GR ligand-binding domain (GR-LBD) tagged with glutathione S-transferase (GST) (also available separately), a terbium-labeled anti-GST antibody, and a fluorescent small-molecule GR ligand (Fluormone™ GS1) in a homogeneous mix-and-read assay format.
The Lanthascreen Gluococorticoid Receptor Competitive Binding Assay is:
- Complete & ready-to-use out of the box—all reagents included, just add your test compounds
- High throughput compatible—TR-FRET assays in a 384-well plate
- Convenient—components available in bulk sizes for larger screening needs
Especificaciones
Ensayo de unión competitiva y ensayo de receptor nuclear | |
1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión de ligando GR (almacenar entre -68 y -85 °C) 1 tubo de Fluormone GS1 (almacenar entre -5 y -30 °C) 2 frascos de tampón (almacenar entre -5 y -30 °C) 1 tubo de TB-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C) 5 tubos de estabilizador peptídico GR (almacenar entre -5 y -30 °C) 1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C) |
|
GR | |
800 x 20 μL |
Ensayos de 800 x 20 μl | |
LanthaScreen™ | |
Kit de unión competitiva de receptor de glucocorticoides TR-FRET |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2933144 | Certificado de análisis | 22/03/2024 | A15901,A15901.22,A15901.14,A15901.36 |
2863966 | Certificado de análisis | 13/12/2023 | A15901 |
2825926 | Certificado de análisis | 12/10/2023 | A15901 |
2808799 | Certificado de análisis | 04/10/2023 | A15901 |
2745636 | Certificado de análisis | 22/07/2023 | A15901 |