Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubos de muestras grandes, 5 mm de DE
Para su uso con balanzas con susceptibilidad magnética MKII
48.24€ - 755.76€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11415160
|
Thermo Scientific Chemicals
036153.KG |
1 unidad | N/A | N/A | N/A | |||||
15441447
|
Thermo Scientific Chemicals
036153.KJ |
5/pack |
294.47€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11425160
|
Thermo Scientific Chemicals
036153.KL |
20/pack |
755.76€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- O.D.: 5mm
Especificaciones
Tubos para muestras grandes |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes