Learn More
Whirl-pak™ Bolsas en posición vertical grandes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16801600 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4080 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16801600 4080 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 16801600
Marca: Whirl-pak™ B01542WA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para recoger y contener muestras de sólidos y líquidos para pruebas de laboratorio
  • Funcionan como un frasco
  • Mínimo espacio de almacenamiento
  • Recogida de muestras más sencilla
  • Fáciles de reciclar
  • autoestables
Especificaciones
Descripción autoestables
Capacidad (imperial) 138 oz
Capacidad (métrico) 4080 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Para recoger y contener
Incluye Certificado de esterilización con óxido de etileno (EtO)
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,102 mm
N.° por paquete 100
Método de esterilización EtO
Grosor (imperial) 4 mil
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm
Tipo de producto Bolsa para muestras