Learn More
Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover helps to prevent spills when transferring flammable solvents, thinners, oils, or paint wastes. This self-closing model meets NFPA1 and the International Fire Code. It shuts and locks automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions.
Marca: Justrite™ 08206
Detalles adicionales : Peso : 5.50000kg
Descripción
- Las latas de seguridad de laboratorio de acero Justrite tienen todos los beneficios de las latas de Tipo I.
- Sus características añadidas las convierten en la elección de profesionales de laboratorio para dispensar líquidos peligrosos de forma segura en tubos de ensayo, matraces pequeños y vasos de precipitados.
- Las boquillas de llenado tienen tapones de autocierre, de alivio de presión y protectores de llama de acero inoxidable.
- Estas latas también cuentan con una válvula de alivio de vacío dentro de la tapa para un flujo de líquido suave, y grifos de autocierre para dispensar sin problemas.
Especificaciones
Embudo de tambor grande de acero | |
Inflamables | |
32 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre |
Amarillo | |
Acero (galvanizado) |