Learn More
Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover helps to prevent spills when transferring flammable solvents, thinners, oils, or paint wastes. This self-closing model meets NFPA1 and the International Fire Code. It shuts and locks automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions.
Marca: Justrite™ 08227
Detalles adicionales : Peso : 4.80000kg
Descripción
Embudo de tambor de seguridad, embudo de acero grande con cubierta de autocierre y protector de llama de 152 mm (6 pulg.) Para uso con materiales inflamables.Especificaciones
Embudo de tambor grande de acero | |
Inflamables | |
6 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre |
Amarillo | |
Acero (galvanizado) |